Drukuj
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
266639-100G 266639-500G
SIAL266639-100GEA 548 PLN
SIAL266639-100G SIAL266639-500G
Kobalt, powder, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,02488