Drukuj
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
356867-2.2G 356867-8.8G
SIAL356867-2.2GEA 1360 PLN
SIAL356867-2.2G SIAL356867-8.8G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488