Drukuj
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
266655-100G 266655-500G
SIAL266655-100GEA 415 PLN
SIAL266655-100G SIAL266655-500G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Formuła: Co
Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1495 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488