Drukuj
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ100
203076-25G 203076-5G
SIAL203076-25GEA 2070 PLN
SIAL203076-25G SIAL203076-5G
Kobalt, Sigma-Aldrich®
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488