Drukuj
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
44525.BS 44525.BW
44525.BSEA 1580 PLN
44525.BS 44525.BW
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488