Kobalt ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43227.QK
43227.QJ
43227.QKEA
7840
PLN
43227.QK
43227.QJ
Kobalt ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈3.6g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1495 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Klasyfikacja Merck : 12,02488 |