Drukuj
Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
42661.FF 42661.FI
42661.FFEA 1430 PLN
42661.FF 42661.FI
Kobalt 99,95 Metals basis, foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈11.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488