Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41605.18
41605.30
41605.18EA
957
PLN
41605.18
41605.30
Kobalt ≥99.8% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Kobalt
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |