Drukuj
Kobalt ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
40183.FF 40183.FI
40183.FFEA 1690 PLN
40183.FF 40183.FI
Kobalt ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Kobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1495 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488