Kobalt ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40182.FI
40182.GH
40182.FIEA
1810
PLN
40182.FI
40182.GH
Kobalt ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈5.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1495 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Klasyfikacja Merck : 12,02488 |