Kobalt 99,5 Metals basis exNi, pieces ≤ 12 mm (0.47 in) Vacuum_Deposition Ni_about1
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
36375.18
36375.30
36375.18EA
1600
PLN
36375.18
36375.30
Kobalt 99,5 Metals basis exNi, pieces ≤ 12 mm (0.47 in) Vacuum_Deposition Ni_about1
Kobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co MW: 58.93 g/mol Temp. Wrzenia: 2870 Temp. topnienia: 1495 Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Klasyfikacja Merck : 12,02488 |