Kobalt 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11455.FI
11455.GH
11455.FF
11455.FIEA
2780
PLN
11455.FI
11455.GH
11455.FF
Kobalt 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: 0.56g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co MW: 58.93 g/mol Temp. Wrzenia: 2870 Temp. topnienia: 1495 Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Klasyfikacja Merck : 12,02488 |