Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10949.G1
10949.G5
10949.G1EA
647
PLN
10949.G1
10949.G5
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Kobalt
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-48-4
Physical Form: ≈0.07g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formuła:
Co MW: 58.93 g/mol Temp. Wrzenia: 2870 Temp. topnienia: 1495 Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010935 Numer CAS: 7440-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0 Klasyfikacja Merck : 12,02488 |