Drukuj
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10948.G1 10948.G5
10948.G1EA 1790 PLN
10948.G1 10948.G5
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488