Drukuj
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10947.BW 10947.G2
10947.BWEA 1440 PLN
10947.BW 10947.G2
Kobalt 99,995 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488