Drukuj
Kobalt 99,5 Metals basis, powder 1.6 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10455.09 10455.22 10455.36
10455.09EA 700 PLN
10455.09 10455.22 10455.36
Kobalt 99,5 Metals basis, powder 1.6 µm
Kobalt
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,02488