Drukuj
Kobalt 99,9 Metals basis, pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10454.22 10454.36 10454.A3
10454.22EA 775 PLN
10454.22 10454.36 10454.A3
Kobalt 99,9 Metals basis, pieces
Kobalt
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-48-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formuła: Co
MW: 58.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870
Temp. topnienia: 1495
Gęstość: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488