Drukuj
Ren, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267317-13.2G 267317-3.3G
SIAL267317-13.2GEA 7690 PLN
SIAL267317-13.2G SIAL267317-3.3G
Ren, Sigma-Aldrich®
Ren
Formuła: Re
Temp. Wrzenia: 5630 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3180 °C
Gęstość: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011195
Numer CAS: 7440-15-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-124-5
Klasyfikacja Merck : 12,08343