Drukuj
Mangan, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
266132-1KG 266132-250G
SIAL266132-1KGEA 877 PLN
SIAL266132-1KG SIAL266132-250G
Mangan, proszek, Sigma-Aldrich®
Manganese
Formuła: Mn
Temp. Wrzenia: 2097 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1260 °C
Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011111
Numer CAS: 7439-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05762