Mangan ≥99.6% (metals basis), proszek APS <10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45098.A1
45098.30
45098.18
45098.A1EA
1980
PLN
45098.A1
45098.30
45098.18
Mangan ≥99.6% (metals basis), proszek APS <10 µm
Manganese
Purity: 99.6%
CAS No.: 7439-96-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011111
Formuła:
Mn Temp. Wrzenia: 2097 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1260 °C Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011111 Numer CAS: 7439-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,05762 |