Mangan ≥99.3% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10238.14
10238.30
10238.A1
10238.14EA
312
PLN
10238.14
10238.30
10238.A1
Mangan ≥99.3% (metals basis), proszek -325 mesh
Manganese
Purity: 99.3%
CAS No.: 7439-96-5
Physical Form: Apparent density 2.6-3.5g/cm3
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011111
Formuła:
Mn Temp. Wrzenia: 2097 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1260 °C Gęstość: 7,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011111 Numer CAS: 7439-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,05762 |