Mangan ≥99.95% (metals basis), irregular pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36221.14
36221.22
36221.14EA
1010
PLN
36221.14
36221.22
Mangan ≥99.95% (metals basis), irregular pieces
Manganese
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-96-5
Physical Form: Pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formuła:
Mn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011111 Numer CAS: 7439-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1 |