Mangan ≥99.98% (metals basis), granulki 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36215.14
36215.22
36215.14EA
874
PLN
36215.14
36215.22
Mangan ≥99.98% (metals basis), granulki 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Manganese
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-96-5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formuła:
Mn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011111 Numer CAS: 7439-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1 |