Mangan ≥99.9% (metals basis), irregular pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10236.30
10236.A1
10236.A7
10236.30EA
517
PLN
10236.30
10236.A1
10236.A7
Mangan ≥99.9% (metals basis), irregular pieces
Manganese
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-96-5
Physical Form: Broken plate
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
Formuła:
Mn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011111 Numer CAS: 7439-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-105-1 |