Drukuj
wolfram, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267511-100G 267511-500G
SIAL267511-100GEA 0 PLN
SIAL267511-100G SIAL267511-500G
wolfram, powder, Sigma-Aldrich®
wolfram
Formuła: W
MW: 183.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 5660
Temp. topnienia: 3410
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09945