wolfram ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
45379.A3
45379.36
45379.22
45379.A3EA
4010
PLN
45379.A3
45379.36
45379.22
wolfram ≥99% (metals basis), powder -50+100 mesh
wolfram
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-33-7
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W MW: 183.84 g/mol Temp. Wrzenia: 5660 Temp. topnienia: 3410 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,09945 |