wolfram ≥99.9% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39749.22
39749.36
39749.A3
39749.22EA
535
PLN
39749.22
39749.36
39749.A3
wolfram ≥99.9% (metals basis), proszek -325 mesh
wolfram
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |