wolfram ≥99.9% (metals basis), proszek APS 1-5 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
10400.09EA
457
PLN
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
wolfram ≥99.9% (metals basis), proszek APS 1-5 µm
wolfram
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |