wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44476.BS
44476.BW
44476.BSEA
720
PLN
44476.BS
44476.BW
wolfram ≥99.95% (metals basis), pręty, annealed, Ø 5.0 mm (0.20 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈3.7g/cm, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |