wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44252.22
44252.14
44252.22EA
1340
PLN
44252.22
44252.14
wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
wolfram
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈7.8g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W MW: 183.84 g/mol Temp. Wrzenia: 5660 Temp. topnienia: 3410 Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |