wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44251.14
44251.22
44251.14EA
656
PLN
44251.14
44251.22
wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
wolfram
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈3.9g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |