wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43312.G1
43312.G5
43312.G1EA
965
PLN
43312.G1
43312.G5
wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.6 mm (0.063 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈38.8g/m, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W MW: 183.84 g/mol Temp. Wrzenia: 5660 Temp. topnienia: 3410 Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |