wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42807.H2
42807.H7
42807.H2EA
1620
PLN
42807.H2
42807.H7
wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.2 mm (0.008 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈0.61g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |