Drukuj
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (by HPLC), Novabiochem®
Dostawca: NOVABIOCHEM
Synonim: N-Fmoc-L-methionine sulphoxide
8.52054.0005 8.52054.0050 8.52054.0100
04-12-1112-5EA 0 PLN
04-12-1112-5 NOVA8.52054.0050 NOVA8.52054.0100
Fmoc-Met(O)-OH ≥98% (by HPLC), Novabiochem®
Fmoc-Met(O)-OH
Formuła: C₂₀H₂₁NO₅S
MW: 387.45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077064
Numer CAS: 76265-70-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) Passes Test
Enantiomeric Purity ≥99.0% (a/a)
Purity (TLC(011C)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Assay (HPLC, area%) ≥98.0% (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clearly Soluble
Assay (Acidimetric) ≥95.0%
Water (K. F.) ≤1.00%