Drukuj
wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40925.FL 40925.GT 40925.HB
40925.FLEA 3160 PLN
40925.FL 40925.GT 40925.HB
wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
wolfram
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formuła: W
Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3410 °C
Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Klasyfikacja Merck : 12,09945