wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40923.FL
40923.GT
40923.HB
40923.FLEA
1520
PLN
40923.FL
40923.GT
40923.HB
wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
wolfram
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W MW: 183.84 g/mol Temp. Wrzenia: 5660 Temp. topnienia: 3410 Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |