wolfram, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40922.FL
40922.GT
40922.HB
40922.FLEA
1350
PLN
40922.FL
40922.GT
40922.HB
wolfram, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
wolfram
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Filtration, electrodes
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |