wolfram ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13981.FG
13981.FY
13981.FGEA
932
PLN
13981.FG
13981.FY
wolfram ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈24g/25x50mm
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |