Drukuj
chlorek jodu solution 0.1 M ICl acc. Wijs volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iodochloride
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 1030 PLN
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
chlorek jodu solution 0.1 M ICl acc. Wijs volumetric solution, Fluka™
chlorek jodu
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 118 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 26
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.99 - 1.01