wolfram ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10411.G1
10411.G5
10411.G9
10411.G1EA
598
PLN
10411.G1
10411.G5
10411.G9
wolfram ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm (0.04 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈15.2g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |