wolfram ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10410.G1
10410.G5
10410.G1EA
517
PLN
10410.G1
10410.G5
wolfram ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.75 mm (0.03 in)
wolfram
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈8.52g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |