Drukuj
wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10405.H4 10405.I2
10405.H4EA 1650 PLN
10405.H4 10405.I2
wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
wolfram
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.009g/m MDL No.: MFCD00011461
Formuła: W
MW: 183.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 5660
Temp. topnienia: 3410
Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Klasyfikacja Merck : 12,09945