wolfram ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00525.KG
00525.KI
00525.KGEA
1120
PLN
00525.KG
00525.KI
wolfram ≥99.9% (metals basis), slug, Length: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
wolfram
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈30g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Formuła:
W Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 3410 °C Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011461 Numer CAS: 7440-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9 Klasyfikacja Merck : 12,09945 |