molibden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45055.G6
45055.G5
45055.G6EA
3360
PLN
45055.G6
45055.G5
molibden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
molibden
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈20.2g/m
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo MW: 95.94 g/mol Temp. Wrzenia: 3617 Temp. topnienia: 2622 Gęstość: 10.28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |