molibden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42359.14
42359.22
42359.14EA
550
PLN
42359.14
42359.22
molibden ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
molibden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈2.0g/slug
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |