molibden ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41764.HW
41764.HX
41764.GJ
41764.HWEA
2230
PLN
41764.HW
41764.HX
41764.GJ
molibden ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
molibden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈19.5g/100x150mm, Temper: Hard
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |