molibden, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40909.FL
40909.HB
40909.FLEA
765
PLN
40909.FL
40909.HB
molibden, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
molibden
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |