molibden ≥99.9% (metals basis), proszek APS ∼2-4 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39687.14
39687.22
39687.14EA
536
PLN
39687.14
39687.22
molibden ≥99.9% (metals basis), proszek APS ∼2-4 µm
molibden
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 5560 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |