molibden ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10045.GH
10045.HW
10045.HX
10045.GHEA
899
PLN
10045.GH
10045.HW
10045.HX
molibden ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
molibden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈51g/100x100mm
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |