Drukuj
molibden ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10044.HW 10044.GH 10044.HX
10044.HWEA 1920 PLN
10044.HW 10044.GH 10044.HX
molibden ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
molibden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/100x100mm, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formuła: Mo
Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2622 °C
Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Klasyfikacja Merck : 12,06317